Merck
AMBH2D6ECE7E
Ambeed, Inc.
6-Oxabicyclo[3.2.1]oct-3-en-7-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.14
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
6-oxabicyclo[3.2.1]oct-3-en-7-one
Inchi Code
1S/C7H8O2/c8-7-5-2-1-3-6(4-5)9-7/h1,3,5-6H,2,4H2
InChIKey
TVEXGJYMHHTVKP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4720-83-6.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)