Merck
AMBH2D6EC575
Ambeed, Inc.
Ethyl 5-hydroxynicotinate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.16
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
ethyl 5-hydroxynicotinate
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c1-2-12-8(11)6-3-7(10)5-9-4-6/h3-5,10H,2H2,1H3
InChIKey
LFDNUOROKFFJLE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59288-38-9.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)