Wichtige Dokumente
AMBH2D6EC4D1
Ambeed, Inc.
5-Chloro-1H-indazole-3-carbaldehyde
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
5-chloro-1H-indazole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5ClN2O/c9-5-1-2-7-6(3-5)8(4-12)11-10-7/h1-4H,(H,10,11)
InChIKey
XQELXOTYHCBYAI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/102735-84-2.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)