Merck
AMBH2D6EC0C9
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-1-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-fluoro-1-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H3F4I/c8-5-3-4(7(9,10)11)1-2-6(5)12/h1-3H
InChIKey
VQJMGRSHTFVCQE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/132554-73-5.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)