Merck
AMBH2D6EC0AB
Ambeed, Inc.
5,7-Dihydroxycoumarin
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.14
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
5,7-dihydroxy-2H-chromen-2-one
Inchi Code
1S/C9H6O4/c10-5-3-7(11)6-1-2-9(12)13-8(6)4-5/h1-4,10-11H
InChIKey
KIQQFVJHWNCGAU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2732-18-5.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)