Merck
AMBH2D6EC0A6
Ambeed, Inc.
5,7-Dichlorothiazolo[5,4-d]pyrimidine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.05
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
5,7-dichloro[1,3]thiazolo[5,4-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C5HCl2N3S/c6-3-2-4(11-1-8-2)10-5(7)9-3/h1H
InChIKey
XYBGDWLYHQAUQM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13479-88-4.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)