Merck
AMBH2D6EBAD4
Ambeed, Inc.
Ethyl 2,4-dimethylnicotinate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.22
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
ethyl 2,4-dimethylnicotinate
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c1-4-13-10(12)9-7(2)5-6-11-8(9)3/h5-6H,4H2,1-3H3
InChIKey
DIZHKKYVLBSXAW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/37669-78-6.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)