Merck
Z804746
Sigma-Aldrich
Rundes Fenster aus Quarzglas
CaF2, diam. × thickness 20 mm × 2 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
SB.32
Materialien
CaF2
Methode(n)
IR spectroscopy: suitable
Durchm. × Dicke
20 mm × 2 mm
Allgemeine Beschreibung
Präzise geschnitten und poliert.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)