Z769622
Branson M series ultrasonic bath
bath volume 5.7 L, AC/DC input 230 V AC, UK plug (3-pin)
Synonym(e):
ultrasonic bath sonicator, ultrasonic cleaning bath
Größe auswählen
CHF 1’130.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 1’130.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
model M3800-E
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Branson CPX-952-336R
Badgröße
290 mm (11.5 in.) × 150 mm (6 in.) × 150 mm (6 in.)
Badvolumen
5.7 L
Allgemeine Beschreibung
All Bransonic® baths can also be used for cell separation, sample preparation and degassing of liquids.
Features:
- 40kHz Industrial Transducers
- 60-minute Mechanical Timer (can be set to run continuously)
- Tower Control Panel
- Built-in Pour Drain (½ & ¾ gallon) or Side Mounted Drain
Note: Parts should not be allowed to rest on tank bottom, see accessories for options.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)