Z743781
ART® Non-Filtered Low Retention Tip
ART 1000, size 1000 μL, reload tower, sterile
Synonym(e):
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
ART 1000
reload tower
Verpackung
pkg of 5X560 ea
Hersteller/Markenname
Molecular BioProducts 3101-05-RT
Methode(n)
PCR: suitable
Größe
1000 μL
Volumen
1000 μL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Low retention non-filter tips
- Tip′s hydrophobic inner surface facilitates accurate data.
- Hinged racks allow for easy access to the tips.
- Compatible with radioactive compounds, viscous materials, PCR reagents, and more.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)