Merck
Z743292
Julabo® adaptors
m16x1 male to npt 1/4 inch female, pack of 2
Synonym(e):
barbed adaptor
Größe auswählen
1 EA
CHF 94.80
CHF 94.80
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 94.80
About This Item
UNSPSC-Code:
41103706
NACRES:
NB.77
CHF 94.80
Check Cart for Availability
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Julabo 8891610
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
Z743277Z743287Z743286
packaging
pack of 2
packaging
pack of 1
packaging
pack of 2
packaging
pack of 2
Allgemeine Beschreibung
For use with Julabo® circulators, adaptor m16x1 male to npt 1/4 inch female, pack of 2.
Rechtliche Hinweise
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)