Merck
Z743284
Julabo® adaptors
m16x1 female to npt 1/4 inch male, pack of 2
Synonym(e):
barbed adaptor
Größe auswählen
2 EA
CHF 58.50
CHF 58.50
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
CHF 58.50
About This Item
UNSPSC-Code:
41103706
NACRES:
NB.77
CHF 58.50
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Julabo 8890004 (European Reference)
Julabo 8891604 (US Reference)
Allgemeine Beschreibung
For use with Julabo® circulators, adaptor m16x1 female to npt 1/4 inch male, pack of 2.
Rechtliche Hinweise
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)