Z743256
Julabo® bath tubing
PTFE, I.D. × L 12 mm × 1 m
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103706
NACRES:
NB.77
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Julabo 8930142
Parameter
60 °C (180 °C)
ID × L
12 mm × 1 m
Allgemeine Beschreibung
Flexible connection of the application to the temperature control instrument for optimal use in the respective temperature range.
Rechtliche Hinweise
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)