Merck
Z743153
Julabo® Wasserbäder
PURA 10, size 10 L, temp. range 18 °C (99.9 °C), AC/DC input 230 V AC, UK plug
Synonym(e):
Julabo pura water baths
About This Item
UNSPSC-Code:
41103706
NACRES:
NB.77
Hersteller/Markenname
PURA 10
Julabo 9550510.04
Parameter
18 °C temp. range (99.9 °C)
±0.15 °C temp. stability
Heizkapazität
1.2 kw (at 20 °C)
Badöffnung L × B × T
22 cm × 27 cm × 14 cm
Größe
10 L
Allgemeine Beschreibung
  • Mikroprozessor-Technologie
  • Spritzwasser geschützter Hauptschalter
  • Tastatur zur Eingabe von Soll- und Grenzwerten
  • Multi-Display (LED)
  • Großes Badvolumen
  • Kompakte Bauweise
  • RS232 Schnittstelle
  • Elektronische Zeituhr
Rechtliche Hinweise
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.