Merck
Z742963
Julabo® CORIO C/CD heating immersion circulator bath tank
B19, stainless steel bath (Insulated), capacity 14 - 19 L
Größe auswählen
1 EA
CHF 569.00
CHF 569.00
Voraussichtliches Versanddatum15. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 569.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103706
NACRES:
NB.77
CHF 569.00
Voraussichtliches Versanddatum15. Mai 2025
Materialien
stainless steel bath (Insulated)
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Julabo 9903419
Kapazität
14 - 19 L
Allgemeine Beschreibung
Stainless steel B19 bath tank for use with Corio™ C and Corio™ CD.
Rechtliche Hinweise
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)