Merck
Z742757
Kern 440 series Toploader balances
Kern 440-49A+963-127, weighing capacity 6000 g, DKD Calibration Certificate included
Synonym(e):
laboratory balance, weighing balance
Größe auswählen
1 EA
CHF 472.00
CHF 472.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 472.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41111502
NACRES:
NB.71
CHF 472.00
Check Cart for Availability
Aufnahme AC/DC
230 V, universal plug set (EU, UK and USA plug types included)
Materialien
stainless steel weighing plate
Leistungsmerkmale
CE compliant
DKD Calibration Certificate included
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Kern 440-49A+963-127
Messbereich Wiegekapazität
6000 g
B × Tiefe × H
165 mm × 230 mm × 80 mm
Plattform B × L
150 mm × 170 mm
Gewicht
~1 kg
Akkuleistung
9 V
Allgemeine Beschreibung
  • RS 232 interface
  • Function to determine percentages
  • Protective working cover over display
  • Battery supply possible
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)