Merck
Z742520
Block for digital dry bath and MyBlock
Holds 12 x 15 mL tubes
Größe auswählen
1 EA
CHF 165.00
CHF 165.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 165.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41102404
NACRES:
NB.77
CHF 165.00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
Holds 12 x 15 mL tubes
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific BSW15
Allgemeine Beschreibung
For use with Benchmark Digital Dry Bath
  • Material: high grade aluminum
  • Precision machined to match the tube shape and size, providing unsurpassed temperature uniformity
Rechtliche Hinweise
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)