Merck
Z742498
Solid block for MyBlock Mini dry bath
H 1.25 in.
Größe auswählen
1 EA
CHF 125.00
CHF 125.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 125.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41102404
NACRES:
NC.21
CHF 125.00
Check Cart for Availability
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific BSH100-01
Höhe
1.25 in.
32 mm
Allgemeine Beschreibung
Solid Block. 1.25in/32mm in height
Rechtliche Hinweise
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)