Merck
Z742429
Stacking platform for Mini BlotBoy
with dimpled mat, small, W × D 10.5 in. × 7.5 in.
Größe auswählen
1 EA
CHF 161.00
CHF 161.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 161.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103811
NACRES:
NB.73
CHF 161.00
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 4
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific B3D-STACK-D
B × T
10.5 in. × 7.5 in.
Allgemeine Beschreibung
Stacking platform for Mini BlotBoy
Rechtliche Hinweise
BlotBoy is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)