Merck
Z742419
Q-Tube Gasspülset
12 SS, pack of 1 ea
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’890.00
CHF 1’890.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’890.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.51
CHF 1’890.00
Check Cart for Availability
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Q Labtech 100-QT00PG-012SS
Parameter
180 psi max. pressure
Allgemeine Beschreibung
Die Teile mit direktem Chemikalienkontakt bestehen aus Edelstahl 316, PTFE, Simriz oder Glas.
Q-Tube-Purging-12-SS/100-QT00PG-012SS kann mit hoher Reproduzierbarkeit sicher und präzise mit einer breiten Palette von Gasen betrieben werden, wie zum Beispiel HCl, NH3, H2, O2, N2, Ar, D2, CO und CO2. Das Set enthält alle für den sofortigen Einsatz benötigten Teile.
Rechtliche Hinweise
Q-Tube is a trademark of Q Labtech LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)