Z742331
2MAG luMIX single point stirrer with light function
AC/DC input 100-240 V, US 3-pin plug
Synonym(e):
illuminated induction stirrer, illuminated stirrer, induction plate, laboratory stirrer, magnetic stir plate, magnetic stirrer
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel housing
stainless steel plate
Leistungsmerkmale
positions 1
4 Step Stirring Power (25/50/75/100 percent
4 step)
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
2mag 31001
Parameter
-10-50 °C temp. limit (at 80 percent humidity)
100-2000 rpm speed
B × T × H
188 mm × 238 mm × 44 mm
Plattengröße × B × L
× 180 mm × 200 mm
Rührervolumen
1-3000 mL , per stirring position
Gewicht
~3.6 kg
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Light - Bright and warming-free luminescent PMMA plate,
white LEDs with homogenous brightness and variable light
intensity (4-step), non-reflecting illumination.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)