Merck
Z742192
Stainless Steel Perforated Instrument Tray
Full size long, capacity 7.9 L
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NB.51
Leistungsmerkmale
Full size long
Hersteller/Markenname
Polarware 30023
Kapazität
7.9 L
Größe
20.75 in. × 12.75 in. × 2.5 in.
52.7 cm × 32.4 cm × 6.4 cm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)