Merck
Z740996
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials test tube without rim
capacity 4 mL, O.D. × L 10 mm × 75 mm, round bottom
Größe auswählen
200 EA
CHF 108.00
CHF 108.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 EA
CHF 108.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121700
NACRES:
NB.11
CHF 108.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Materialien
borosilicate glass tube
colorless tube
straight neck
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
Push fit
Verpackung
case of 200 ea (4 packs of 50EA)
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
AD × L
10 mm × 75 mm
Kapazität
4 mL
Röhrchendurchm.
10 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Clear, reusable 33 expansion borosilicate glass test tubes with round-bottom. Without rim.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)