Merck
Z740665
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials Erlenmeyer flask, PTFE lined screw cap
capacity 50 mL, 24-410 thread, volume 20-50 mL, accuracy: 10 mL
Größe auswählen
6 EA
CHF 181.00
CHF 181.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
6 EA
CHF 181.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 181.00
Check Cart for Availability
Materialien
black phenolic cap (with PTFE liner)
borosilicate glass flask
flat bottom
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pkg of 6 ea
Messbereich Volumen
20-50 mL, accuracy: 10 mL
Kapazität
50 mL
Fitting
24-410 thread
Allgemeine Beschreibung
Clear borosilicate glass Erlenmeyer flask with a threaded top and a black phenolic cap with a PTFE liner. White reference graduations and marking spot. ASTM E1404.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)