Merck
Z740163
Millipore
Amicon® Ultra-2
Ultracel-3 membrane, 3 kDa
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
NACRES:
NB.24
Materialien
regenerated cellulose membrane
styrene-butadiene housing
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
3 kDa
Verpackung
pack of 24 ea
Hersteller/Markenname
Millipore UFC200324
Röhrchengröße
~2 mL
Arbeitsvolumen
2 mL
Porengröße
3 kDa MWCO
Rechtliche Hinweise
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany