Merck
Z693782
LabJaws lattice rod S-connector
stainless steel
Synonym(e):
clamp holders, frame connectors
Größe auswählen
1 EA
CHF 46.90
CHF 46.90
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 46.90
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.35
CHF 46.90
Check Cart for Availability
Materialien
stainless steel
Hersteller/Markenname
Troemner 916355
Backenkapazität
0-13 mm
Allgemeine Beschreibung
Clamps two lattice rods at a 90° angle and fetures separate adjustment screws for each rod location.
Rechtliche Hinweise
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)