Merck
Z687286
Sigma-Aldrich
Primary HEPA filter with vapor after-filter module for Aldrich® compact ductless air cleaning system
Includes 6 in. deep HEPA filter with 2 in. deep refillable adsorption module
Größe auswählen
1 EA
CHF 531.00
CHF 531.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 531.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104919
NACRES:
NB.43
CHF 531.00
Check Cart for Availability
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)