Merck
Z685631
Tygon® Formel 2375-Laborschläuche
I.D. × O.D. 4.8 mm × 8.0 mm, L 15 m (50 ft)
Synonym(e):
chemical resistant tubing, laboratory tubing, non-leaching tubing
Größe auswählen
1 PKG
CHF 182.00
CHF 182.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
CHF 182.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105108
NACRES:
NB.51
CHF 182.00
Check Cart for Availability
Verpackung
pack of 50 feet
Hersteller/Markenname
St. Gobain AJK00012
ID × AD
4.8 mm × 8.0 mm
Länge
15 m (50 ft)
Wandstärke
1.6 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Tygon-Laborschläuche, Formel 2375, sind chemikalienresistent. Durchsichtige, biegsame Schläuche, die für die Herstellung von Spezialchemikalien und für den Umgang mit Gefahrstoffen geeignet sind.
  • Resistent gegenüber MEK, Säuren, Basen, Ketonen und Alkoholen
  • Frei von Weichmachern
  • Keine durch Auswaschung bedingte Kontamination
  • Biokompatibel
  • Keine Entsorgungsprobleme
  • Setzen bei Verbrennen nur Kohlendioxid und Wasser frei
  • Durch Gas oder Bestrahlung sterilisiert
Spezifikationen
Technische Angaben:
Reißfestigkeit: 13,1 MPa (1900 psi)
Bruchdehnung: 850 %
Zugspannung bei 100 % Dehnung: 2,9 MPa (425 psi)
Dehnungsrest (bei 75 % der Bruchdehnung): 300 %
Reißfestigkeit: 42 kN/m (240 lb-f/inch)
Druckverformungsrest konstante Durchbiegung: 100 % bei 70 °C (158 °F) über 22 Stunden
Versprödungstemperatur: < <59 °C (-75 °F)
Niedrigtemp. Flexibilität: -75°C (-103°F)
Spezifisches Gewicht: 0,9
Wasserabsorption: 0,04 % 24 Std. bei 23 °C (73 °F)
Empfohlene maximale Betriebstemperatur: 54 °C (130 °F)
Farbe: Transparent
Rechtliche Hinweise
Tygon is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Robert Morhard et al.
IEEE transactions on bio-medical engineering, 67(8), 2337-2348 (2019-12-17)
Ethanol ablation, the injection of ethanol to induce necrosis, was originally used to treat hepatocellular carcinoma, with survival rates comparable to surgery. However, efficacy is limited due to leakage into surrounding tissue. To reduce leakage, we previously reported incorporating ethyl