Merck
Z684910
Ace mixing baffle
shaft O.D. × L 10 mm × 310 mm, fits #11 Ace-Thred adapter, glass
Größe auswählen
1 EA
CHF 93.00
CHF 93.00
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 93.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.72
CHF 93.00
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Materialien
glass
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ace Glass 12177-10
Welle AD × L
10 mm × 310 mm
Allgemeine Beschreibung
Ace-Thred thermometer/tubing adapters to mate glass or PTFE (stainless steel core) mixing baffles to standard taper joints. Baffles can be adjusted vertically or rotated to increase agitation.
Rechtliche Hinweise
Ace-Thred is a trademark of Ace Glass, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)