Merck
Z683213
J. Young Hochvakuum-Ventil-Durchgangshahn, PTFE,
stopcock size 15 mm, side arm O.D. 19 mm
Größe auswählen
1 EA
CHF 124.00
CHF 124.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 124.00
About This Item
UNSPSC-Code:
40141600
NACRES:
NB.79
CHF 124.00
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
J. Young
Olive AD
19 mm
Absperrhahngröße
15 mm
Allgemeine Beschreibung
  • PTFE-Küken mit PTFE-Dichtungen
  • Fettfreie Dichtung aus Glas-PTFE
  • Hochvakuumtauglich bis 10-6 torr
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)