Merck
Z681040
Duran® Laborflaschen mit Kunststoffbeschichtung
capacity 150 mL
Synonym(e):
218052901
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
borosilicate glass 3.3
round bottle
Leistungsmerkmale
without cap
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 21 805 29 01
Parameter
max. pressure (Not for use under pressure)
Kapazität
150 mL
Durchm. × H
62 mm × 110 mm
Fitting
GL 45 neck thread
Allgemeine Beschreibung
Transparente Plastiküberzug schützt Flaschen vor mechanischen Schäden und Lecks bei Bruch. Autoklavierbar bis 135 °C, im Autoklaven kein Wasser zur Kühlung verwenden.
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)