Z678104
Finnpipette® F3 variable volume pipette
volume 2-20 μL
Größe auswählen
CHF 356.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 356.00
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
color-coded turquoise
electronic: no
single-channel
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Finn 4640020
Volumen
2-20 μL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Double action pipetting button with very light and smooth pipetting action
- Advanced Volume Gearing mechanism (AVG) ensures increased accuracy and precision
- Big display with white numbers on black background for increased visibility
- Color coded for easy tip volume recognition
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)