If the sodium hypochlorite (bleach) concentration is 20% or less, the chemical compatibility is excellent. If the sodium hypochlorite concentration is 100%, then the chemical compatibility is less optimal.
Z675555
Polypropylene carboy
size 10 L
Größe auswählen
CHF 119.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 119.00
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Bel-Art F10794-0025
Größe
10 L
Allgemeine Beschreibung
- 83 mm cap seals with a silicone gasket
- One large handle for transport or pouring
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
How does this product interact with concentrated bleach?