Z674680
Slide spinner for slide drying
AC/DC input 230 V AC, UK plug
Synonym(e):
slide dryer
About This Item
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Labnet C1303-T-230V-UK
Parameter
~4800 rpm speed
B × T × H
5 in. (12.7 cm) × 5 in. (12.7 cm) × 4.4 in. (11.2 cm)
Allgemeine Beschreibung
- Quickly dries 2 slides
- Ideal for removing wash buffer from microarrays prior to scanning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)