Merck
Z656321
Vacuubrand-B-Öl für Drehschieberpumpen, 1 Liter
Pump oil B:high viscosity, low vapour pressure, pack of 1 L
Synonym(e):
Vacuubrand 687010
Größe auswählen
1 EA
CHF 38.10
CHF 38.10
Voraussichtliches Versanddatum31. März 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 38.10
About This Item
UNSPSC-Code:
40151700
NACRES:
NB.79
CHF 38.10
Voraussichtliches Versanddatum31. März 2025
Leistungsmerkmale
CE compliant
Verpackung
pack of 1 L
Hersteller/Markenname
Vacuubrand
Allgemeine Beschreibung
This vacuum pump oil has excellent viscosity characteristics. Its good chemical resistance, low vapor pressure as well as its better stability when pumping oxidants such as acid and alkaline vapors, makes it superior compared to standard mineral oils. This oil is used for the first filling of RE / RZ / RC series pumps. Oils for rotary vane pumps.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
500.0 °F
Flammpunkt (°C)
260 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)