Merck
Z654876
IKA® VORTEX 3 attachments
VG 3.37 microtiter plate attachment (for VG 3.3), for 1 standard microtiter plate (continuous operation), 1/cs
Größe auswählen
1 EA
CHF 43.80
CHF 43.80
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 43.80
About This Item
UNSPSC-Code:
41103814
NACRES:
NB.73
CHF 43.80
Check Cart for Availability
Verpackung
case of 1
pack of 1
Hersteller/Markenname
IKA 3344400
Allgemeine Beschreibung
Note: Use with IKA VORTEX 3 attachment VG 3.3 (Z644795)
Rechtliche Hinweise
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)