Merck
Z653330
Klammer für Quickfit® Flanschdeckel für Reaktionskolben
For 500mL
Synonym(e):
JC75F
Größe auswählen
Z653330-1EA
CHF 47.50
CHF 47.50
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
Z653330-1EA
CHF 47.50
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 47.50
Check Cart for Availability
Materialien
stainless steel
Etikett
D
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Quickfit JC75F
Verfügbarkeit
available only in EU
Flanschbohrung
75 mm
Allgemeine Beschreibung
Designed for securing flat flange joints, these clips have a hinged ′spring wire′ design that tightens using a wing nut.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)