Merck
Z653209
Julabo® economy series refrigerated/heating circulators
F12-ED, AC/DC input 230 V AC, temp. range -20-100 °C
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
CE compliant
Hersteller/Markenname
F12-ED
Julabo 9116612
Verfügbarkeit
available only in EU
Temperaturmessbereich
-20 - 100 °C
Parameter
-20-100 °C temp. range
0.35 bar pump pressure
15 L/min pump flow
Kühlleistung
100 W (at 0 °C)
160 W (at 20 °C)
Heizkapazität
2 kw
B × L × H
20 cm × 36 cm × 56 cm
bath opening W × L × depth
13 cm × 15 cm × 13 cm
Kapazität
4.5 L
Volumen
4.5 L
4500 mL
Gewicht
22 kg
Allgemeine Beschreibung
  • Compact design
  • Low noise operation
  • Proportional cooling control for powerful models
  • Removable venting grid for convenient cleaning to maintain cooling performance. No ventilation grids on sides
  • Automatic shut-down in case of disturbance
  • Front drain accessibility
  • Adjustable high temperature cut out/dry running protection
Rechtliche Hinweise
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)