Z649457
PTFE-Rührerführungen
shaft D 10 mm, joint: ST/NS 34/35
Größe auswählen
CHF 323.00
Voraussichtliches Versanddatum24. März 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 323.00
Voraussichtliches Versanddatum24. März 2025
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS34/35
Hersteller/Markenname
Cowie 005.207.7
Welle T
10 mm
Allgemeine Beschreibung
Features:
- High level of chemical resistance
- Anti-whip and reduced vibration
- Vacuum (~5mm Hg) and pressure (3-5psi) performance
- No shedding
- Self releasing joint ring
- Fits standard ground-glass joint
- Maximum recommended speeds: continuous 500rpm, intermittent 800rpm
Note: PEEK has a very high level of chemical resistance with some susceptibility only to strong mineral acids.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)