Merck
Z648523
Stuart und Bibby® Digital-Heizrührer
CD162
About This Item
UNSPSC-Code:
41102406
NACRES:
NB.76
Aufnahme AC/DC
230 V, 50 - 60 Hz
230 V
Materialien
ceramic plate
Beschreibung
heated area 120 mm
Leistungsmerkmale
CE compliant
Hersteller/Markenname
CD162
Stuart CD162
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Temperaturmessbereich
accuracy: 0.5 °C (Control accuracy with probe)
Parameter
≤450 °C temp. range
200 to 1300 rpm speed (stirring)
200-1300 rpm speed
plate size × W × L
× 160 mm × 160 mm
Größe
190 mm × 300 mm × 110 mm
Rührerkapazität
~15 L
Größe der Deckplatte
160 mm × 160 mm
Gewicht
3.4 kg
Ausgabe
500 W
Allgemeine Beschreibung
Chemikalienbeständige Keramikplatte, Temperaturbeständige Platte mit weißer Oberfläche zur leichten Erkennung von Farbveränderungen. Leicht zu reinigen. Äussere Kanten und Gehäuse bleiben kalt, um Verbrennungen zu vermeiden.
  • Mit allen obengenannten Sicherheitsmerkmalen
  • Helles Fluoreszenzdisplay mit Anzeige von Drehzahl und Temperatur
  • Inklusive PTFE beschichteter Thermosensor
  • Temperaturgenauigkeit, ±1 °C bis zu 200 °C, bei Verwendung des Thermosensors.
  • Netzspannung 230V, 50Hz, CE-Zeichen
Rechtliche Hinweise
Stuart is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.