Merck
Z646253
Sigma-Aldrich
Aldrich® drum fittings
vented faucet for 5/10 L Aldrich drums
Größe auswählen
5 EA
CHF 115.00
CHF 115.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 EA
CHF 115.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.51
CHF 115.00
Check Cart for Availability
Durchmesser
50 mm
Allgemeine Beschreibung
Robust PP drum fittings designed to fit Aldrich 5, 10, 20, 30 & 60 L plastic drums, making chemical dispensing from our containers safe and simple.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)