Z645613
Microflex® ComfortGrip powder-free latex gloves
size XL
Synonym(e):
disposable glove
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
natural gloves
natural natural rubber
Größe
XL
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
disposable
latex free: no
powder-free
Verpackung
pack of 100 ea (boxes of 100)
Hersteller/Markenname
MICROFLEX CFG-900-XL
Microflex CFG-900-XL
L × Dicke
9.7 in. (245 mm) × 5.1 mil (0.13 mm)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
ComfortGrip gloves are a perfect match of quality and price. ComfortGrip is the glove your customers have been searching for.
Thickness:
- Cuff: 0.10 mm (3.9 mil)
- Palm: 0.13 mm (5.1 mil)
- Finger: 0.15 mm (5.9 mil)
- Length: 245 mm (9.7")
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)