Merck
Z615633
Julabo® bath carrier trays for SW22/SW23
to fit 8 Erlenmeyer flasks 500 cc
Größe auswählen
1 EA
CHF 219.00
CHF 219.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 219.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.77
CHF 219.00
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
Julabo 8970365
Julabo
Allgemeine Beschreibung
Erlenmeyer flasks can be positioned in the shaking water bath using the stainless steel tray. A maximum of 8 Erlenmeyer flasks with 500 ml capacity fit on a standard tray.
Rechtliche Hinweise
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)