Merck
Z603996
Binder multifunction drying oven FED series
FED 056, AC/DC input 230 V AC
Synonym(e):
benchtop drying oven, drying oven
Größe auswählen
1 EA
CHF 2’780.00
CHF 2’780.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 2’780.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41102404
NACRES:
NB.76
CHF 2’780.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Mai 2025
Aufnahme AC/DC
230 V
Leistungsmerkmale
CE compliant
timer DS control with integrated electronic timer: 0-99.59 hrs and continuous operation
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
FED 056
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Parameter
10 above room temperature-30 °C temp. range
Innenraumvolumen
60 L
Innenseite L × B × H
345 mm × 400 mm × 440 mm
Außenmaße L × B × H
565 mm × 560 mm × 625 mm
Gewicht
40 kg
Allgemeine Beschreibung
Durch die Vielfalt der einstellbaren Parameter und das umfangreiche Zubehör bieten die Trockenschränke der Baureihe FED mit Zwangsumwälzung die optimale Lösung für wechselnde Anforderungen. Die Baureihe FED ist ausserdem bestens für Prüflabors geeignet. Zusätzlich zu den üblichen Temperaturparametern können viele wichtige Parameter für die Innenumgebung über die digital gesteuerten Turbine beeinflusst werden, von maximaler Aufheizgeschwindigkeit bis hin zur Simulation von natürlichen Umweltbedingungen ohne Konvektion. Für spezielle Anwendungen stehen Temperaturrampen zur Verfügung.
  • Innenraum in Liter Trockenraumvolumen 53, 115, 240
  • APT.Line Innenraumvorheizung
  • Starkes Turbinengebläse
  • 2 verchromte Einlegeböden
  • Digitale Temperatur Vorgabe mit Rampenfunktion
  • Temperaturwählbegrenzer Klasse 2
  • Umwälzleitung einstellbar mittels Schieber von vorne zugänglich. Eine Abluftleitung mit 5
  • RS232 Interface für APT-COM Software
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)