Merck
Z569747
Shigemi 3 mm symmetrische NMR-Mikroröhrchenbaugruppe
matched with D2O, bottom L 10 mm
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen, Shigemi NMR-Röhrchen
Größe auswählen
1 EA
CHF 203.00
CHF 203.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 203.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121705
NACRES:
SB.32
CHF 203.00
Check Cart for Availability
Materialien
colorless tube
glass tube
Hersteller/Markenname
Shigemi BMS-003
Parameter
900 MHz frequency
Boden L
10 mm
Äußeres Probenröhrchen L × ID
180 mm × 2.5 mm
Äußeres Probenröhrchen AD
3 mm
Größe
180 mm
Röhrchendurchm.
3 mm
Röhrcheneinsatz L × AD
190 mm × 2.4 mm
Allgemeine Beschreibung
Shigemi NMR-Microröhrchen bieten hohe Präzision und Qualität für NMR-Spektroskopie. Die NMR-Mikroröhrchen sind aus hartem Spezialglas mit exzellenter Chemikalienbeständigkeit gefertigt und auf die magnetische Suszeptibilität des jeweiligen Lösungsmittels angepasst. Das symmetrische NMR-Mikroröhrchensystem besteht aus einem Aussenröhrchen und einem Einsatz mit diesen Eigenschaften:
  • Magnetische Suszeptibilität angepasst auf eine Vielzahl an Lösungsmitteln, um die höchste Auflösung bei einer geringen Probenmenge zu erreichen
  • Kleine Probenmengen beeinträchtigen nicht die spektrale Auflösung oder Nebensignale
  • Geeignet für 900 MHz NMR-Geräte
Es sollte eine Röhrchenlänge passend zur Probenspule gewählt werden.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)