Merck
Z568694
Sigma-Aldrich
Aldrich® Kolben für Verbrennungsapparatur mit Stopfen und Klemmung
capacity 1000 mL
Größe auswählen
1 EA
CHF 413.00
CHF 413.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 413.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 413.00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
conical
single-neck
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Stopper
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
1000 mL
Allgemeine Beschreibung
Heavy-wall borosilicate glass conical flask with 35/25 ball joint stopper. Use with a detachable platinum sample carrier suspended from the stopper hook. Pinch clamp holds stopper in place during combustion.
Order platinum carrier and sample wrappers separately.
Based on a design by C.L. Ogg, R.B. Kelly, and J.A. Connelly. See Microchemical Techniques, N.D. Cheronis, Ed. Interscience, 1962, pp 427-433.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)