Merck
Z568171
Sigma-Aldrich
Aldrich® filtering flask, heavy-wall
capacity 250 mL, neck joint: ST/NS 24/40
Größe auswählen
1 EA
CHF 119.00
CHF 119.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 119.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 119.00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
Verbindung
joint: ST/NS neck24/40
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
250 mL
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)