Merck
Z566330
PTFE-Rührwelle
shaft diam. 12 mm, L 1,000 mm
Größe auswählen
1 EA
CHF 108.00
CHF 108.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 108.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.72
CHF 108.00
Check Cart for Availability
Materialien
PTFE
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Cowie 005.05100.12.1
Länge
1,000 mm
Wellendurchm.
12 mm
Allgemeine Beschreibung
PTFE-ummantelter Schaft mit Stahlkern. Empfohlen zur Verwendung mit den Hülsen von Seite E428ff. Auch für Anwendungen, die ohne Rührhülsen auskommen. Max. Arbeitstemperatur 280°C, unzerbrechlich.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)