Merck
Z565725
Sigma-Aldrich
Septum mit umstülpbarem Rand
bottom I.D. × O.D. 6.5 mm × 13.3 mm, red
Größe auswählen
100 EA
CHF 115.00
CHF 115.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 EA
CHF 115.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.35
CHF 115.00
Check Cart for Availability
Materialien
natural rubber
Leistungsmerkmale
Use with 13 mm I.D. tubes
Boden ID × AD
6.5 mm × 13.3 mm
Farbe
red
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Septen mit umstülpbarem Rand werden für eine ausgezeichnete Wiederverschließbarkeit bei Kanülierungsverfahren aus reinem Naturkautschuk oder, für eine hohe chemische Beständigkeit, aus FKM-Kautschuk hergestellt. Septen aus Naturkautschuk sind in rot und weiß sowie mit einer weichen Kautschukformulierung, die keine Füllstoffe oder Farbmittel enthält, erhältlich – für eine ausgezeichnete Haptik und leichte Handhabung.
Aufbewahrungshinweis für Septen aus Naturkautschuk:
Bewahren Sie die Septen in einem geschlossenen Beutel, ab von Sonnenlicht, auf, um Aufhellen, also die Bildung eines weißlichen Films auf der Oberfläche des Kautschuks, zu vermeiden. Aufhellen ist ein natürlicher Vorgang und beeinträchtigt die Leistung nicht. Entfernen Sie sichtbare Aufhellungen durch Waschen oder Abwischen vor dem Gebrauch.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)