Z564338
Rubber filter aid
O.D. × I.D. 76 mm × 32 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
AD × ID
76 mm × 32 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Supports and seals a funnel in the neck of a filter flask. Bottom of the aid is flat to ensure a tight seal against the lip of the flask.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)